Fontos dokumentumok
31191
Sigma-Aldrich
D.E.R. 736
Szinonimák:
Epoxy-Resin
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
Minőségi szint
sűrűség
1.14 g/mL at 20 °C
Általános leírás
a shorter chain aliphatic diepoxide than D.E.R. 732; gives slightly less flexibility, impact and elongation with some improvement in H.D.T. and chemical resistance; with Lemo connector
Jogi információk
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A new embedding method employing D.E.R. 736 and epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 16(3), 278-280 (1967-01-01)
Jun Nie et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(3), 1901891-1901891 (2020-02-12)
The recent integration of light-sheet microscopy and tissue-clearing has facilitated an important alternative to conventional histological imaging approaches. However, the in toto cellular mapping of neural circuits throughout an intact mouse brain remains highly challenging, requiring complicated mechanical stitching, and