Fontos dokumentumok
44614
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
single component D
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
plasticizer
Alkalmazás
Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite.®
Jogi információk
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
367.7 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186.5 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Noemi Holderith et al.
Cell reports, 32(4), 107968-107968 (2020-07-30)
Elucidating the molecular mechanisms underlying the functional diversity of synapses requires a high-resolution, sensitive, diffusion-free, quantitative localization method that allows the determination of many proteins in functionally characterized individual synapses. Array tomography permits the quantitative analysis of single synapses but