Merck
381446
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxalate hexahydrate
Szinonimák:
Ferric oxalate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Fe2(C2O4)3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
483.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder and chunks
Forma
powder and chunks
Minőségi szint
koncentráció
22-25% Fe (by Na2S2O3, titration)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O=C1O[Fe](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Fe]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Fe.6H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;6*1H2/q;;;2*+3;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Iron(III) oxalate hexahydrate may be used to prepare amorphous Fe2O3 nanoparticles of desired properties and α -Fe2O3 for electrochemical Li ion batteries.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iron oxide nanoparticle powders with high surface area
Krizek M, et al.
AIP Conference Proceedings, 1489.1, 88-88 (2012)
Facile fabrication of hierarchical ?-Fe2O3: self-assembly and its magnetic and electrochemical properties.
Muruganandham M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115.37, 18164-18173 (2011)
Cikkek
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.