Fontos dokumentumok
45630
Erucic acid
technical, ~90% (GC)
Szinonimák:
cis-13-Docosenoic acid, Prifac 2990
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~90% (GC)
Forma
powder or crystals
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?