Merck
43883
Supelco
Octamethylcyclotetrasiloxane
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
[-Si(CH3)2O-]4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.62
Beilstein:
1787074
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
1 (vs air)
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nicholas A Warner et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 190, 109-114 (2014-04-22)
Spatial distribution and relationship of allometric measurements (length, weight and age) to liver concentrations of cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) including octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5) and dodecamethylcyclosiloxane (D6) in Atlantic cod (Gadus morhua) collected near the community of Tromsø in