Fontos dokumentumok
43217
Decamethylcyclopentasiloxane
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?