Fontos dokumentumok
43216
Dodecamethylcyclohexasiloxane
analytical standard
Szinonimák:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Silicone emulsions using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
- Biota and wastewater samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?