Merck
796859
Sigma-Aldrich
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
95%
Szinonimák:
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H36O6Si6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
444.92
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane(Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)) is widely used in the chemical industry. It is mainly used as a raw material for silicone gel, rubber, and resin . It undergoes ring opening polymerization to obtain polydodecamethylcyclohexasiloxane polymer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Exposure to dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) affects the antioxidant response and gene expression of Procambarus clarkii
Hossain MM, et al.
Sustainability, 13(6), 3495-3495 (2021)
Maghnite-H+ as inorganic acidic catalyst in ring opening polymerization of dodecamethylcyclohexasiloxane
Kherroub DE, et al.
Silicon, 11(2), 1165-1173 (2019)