Fontos dokumentumok
61427
Benzothiazole
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.66 (vs air)
gőznyomás
34 mmHg ( 131 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.1% aniline
≤5.0% water
törésmutató
n20/D 1.639-1.645
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 61427 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?