Fontos dokumentumok
31185
D.E.R.™ 332
used as embedding medium
Szinonimák:
Bisphenol A diglycidyl ether, Epoxy-Resin, 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, D.E.R.™ 332
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
264 - 268 °C - closed cup