Fontos dokumentumok
8.18705
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
204-854-7
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
150 g/L
térfogatsúly
540‑680 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
192 °C - closed cup