Fontos dokumentumok
1.02426
Supelco
Chloramine T trihydrate
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
281.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
204-854-7
NACRES:
NB.21
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Forma
solid
hatékonyság
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
150 g/L
térfogatsúly
540‑680 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Microbiota of laboratory channel catfish skin mucosa and aquaria water exposed to chloramine-T trihydrate.: This study explores the microbiota composition of catfish skin mucosa and aquarium water treated with chloramine-T trihydrate, providing insights into its antimicrobial effects in aquatic environments (Kittel et al., 2024).
  • Synthesis of Pyrroles via Consecutive 6ο-Electrocyclization/Ring-Contraction of Sulfilimines.: This research presents a novel method for synthesizing pyrroles, utilizing chloramine-T trihydrate in the electrocyclization and ring-contraction processes, highlighting its significance in organic synthesis (Haut et al., 2021).
  • Carbon-dot-loaded Co(x)Ni(1-x)Fe(2)O(4); x = 0.9/SiO(2)/TiO(2) nanocomposite with enhanced photocatalytic and antimicrobial potential: An engineered nanocomposite for wastewater treatment.: Demonstrates the enhanced photocatalytic and antimicrobial properties of a nanocomposite containing chloramine-T trihydrate, emphasizing its potential in environmental remediation applications (Abd Elkodous et al., 2020).
Kapcsolódás
Replaces: CX0710-1; CX0710-3; CX0710
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Bromide (Br): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 1.5 %
ortho compounds: passes test
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
192 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Preparation of a standard solution for total chlorine.