Fontos dokumentumok
391484
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7734), 70-230 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
grade
high-purity grade (7734)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore®
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
550 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
63-200 μm
70-230 mesh
pórusméret
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of the following:
- Silica gel-immobilized-dithioacetal derivatives.
- Piperazino silica reagent for removing 9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino protecting group.
- Polysiloxanes silica hybrids.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?