Fontos dokumentumok
1.09385
Millipore
Silica gel 60 (0.040-0.063 mm)
for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
material
silica gel (irregularly-shaped)
Minőségi szint
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
részecskeméret
40-63 μm
pórusméret
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑800 kg/m3
alkalmazás(ok)
plasma purification
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Alkalmazás
Silica gel 60 (0.040-0.063 mm) for column chromatography (230-400 mesh ASTM). CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Tulajdonságok és előnyök
Silica gel 60 (0.040-0.063 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Kiszerelés
Plastic bottle
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C): ≤ 9.0 %
Particle Size (d10): 30 - 40 µm
Particle Size (d50): 55 - 65 µm
Particle Size (d90): 95 - 110 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg