Fontos dokumentumok
288624
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
grade
high-purity grade
Minőségi szint
leírás
for column chromatography
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~500 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
63-200 μm
70-230 mesh
pórusméret
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?