Fontos dokumentumok
236799
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 635), 60-100 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
grade
high-purity grade (Davisil Grade 635)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder or granules
gyártó/kereskedő neve
Davisil®
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
480 m2/g
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
150-250 μm
60-100 mesh
pórusméret
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?