214477
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
grade
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Minőségi szint
form
fine crystals
gyártó/kereskedő neve
Davisil®
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
430-530 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
100-200 mesh
75-150 μm
pórusméret
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
Lábjegyzet
Grade 923 meets ASTM D1319 specifications for hydrocarbon analysis
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) alacsony nyomáson működik, és egy szivattyú segítségével juttatja a mozgófázist az oszlopra.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.