Fontos dokumentumok
1.07754
Millipore
Silica gel 60
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
material
silica gel (irregularly-shaped)
Minőségi szint
mátrix aktív csoport
Irregular-Shaped Silica Gel
részecskeméret
63-200 μm
pórusméret
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑1430 kg/m3
alkalmazás(ok)
plasma purification
plasma purification
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Tulajdonságok és előnyök
Silica gel 60 provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Kiszerelés
Plastic bottle
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Particle size: 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract): conforms
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1