Fontos dokumentumok
236845
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
grade
high-purity grade (Davisil Grade 646)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Davisil®
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
300 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
250-500 μm
35-60 mesh
pórusméret
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?