Merck
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
grade
technical grade
technical (grade)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
≥480 m2/g , approx.
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
230-400 mesh
40-63 μm
pórusméret
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Silica gel may be used as a stationary phase material for thin layer chromatography technique used to monitor the synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum′s acids using samarium diiodide-water (SmI2-H2O).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
Related Content
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) alacsony nyomáson működik, és egy szivattyú segítségével juttatja a mozgófázist az oszlopra.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.