Fontos dokumentumok
60746
Silica gel Inorganic Sorbent
high purity grade, 35-70 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high purity, 90Å, 35-70 mesh, for column chromatography
grade
for column chromatography
high purity
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
350 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
0.2-0.5 mm (35-70 mesh ASTM)
35-70 mesh
pórusméret
90 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?