Fontos dokumentumok
39220
Dansyl chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 5-(Dimethylamino) naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNS Chloride, DNSCl, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
mp
72-74 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 0.2 g/10 mL
fluoreszcencia
λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?