Fontos dokumentumok
09278
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-carboxylic acid N-succinimidyl ester, DABCYL-N-succinimidyl ester
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 428 nm; λem 453 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3/b21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBOVDNBDQHYNJI-QZQOTICOSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3