Fontos dokumentumok
03641
Dansyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNSCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
72-74 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 0.2 g/10 mL, clear to slightly turbid, yellow to very dark yellow-orange
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?