Fontos dokumentumok
8.51022
Sigma-Aldrich
Dabcyl-OSu
Novabiochem®
Szinonimák:
Dabcyl-OSu, N-(4-[4Æ-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyloxy)succinimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H18N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: fluorescent-labelling reagent
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pre-activated derivative for the introduction of the Dabcyl group during SPPS. The Dabcyl group quenches the fluorescence of EDANS, Mca, TET, JOE, FAM fluorophores, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0105
Analízis megjegyzés
Color (visual): red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.