Fontos dokumentumok
89802
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, 98.0-102.0% (AT)
Szinonimák:
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% (AT)
form
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Általános leírás
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride, a well-known UV-labeling agent, is generally used for the derivatization of N-terminal amino acids, imidazole derivatives, polyamines, etc. prior to their chromatographic determination due to the former′s capacity to covalently bind to the substrates. Its derivatives typically absorb UV radiation between the range of 436-460 nm. This method of derivatization is regarded as superior compared to other methods owing to the simplicity of the procedure, high stability and reproducibility, best resolution of the analytes, etc.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?