Merck
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
97%
Szinonimák:
2-Methylene-1,3,3-trimethylindoline, Fischer base, NSC 66176
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.25
Beilstein:
131162
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.577 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Cycloaddition reactions
  • Preparation of red photochromic dyes
  • Synthesis of photochromic homopolymers via ring-opening metathesis polymerization
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a