Merck
384097
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen dibromide
99%
Szinonimák:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18Br2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
99%
form
crystalline
technika/technikák
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
Alkalmazás
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)