Merck
03024
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethylbenz[e]indole
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
111-117 °C
SMILES string
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent probes for imaging of tumors in vivo
  • Hypoxia-sensitive fluorescent probes for in vivo real-time imaging of acute ischemia
  • Near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Song-Jiao Li et al.
Talanta, 188, 691-700 (2018-07-22)
Carbon monoxide is a critical gasotransmitter in the body and related with mitochondrial respiration. To date, various fluorescent probes for CO have been well proposed, but two main problems remain. One is that most of the probes are not mitochondria-targeting