Fontos dokumentumok
395056
Methylamine solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
Monomethylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Methylmorpholine from diethylene glycol.
- N-methylalkylamines from oxoamines via formation of imine, followed by hydrogenation using Ni catalyst.
- N-Methyldipropylenetriamine by reacting with acrylonitrile, followed by hydrogenation.
- N-methyl hydroxypyrrolidines from chlorohydrin in the presence of NaCNBH as a reducing agent.
- 2-(Methylamino)-6,7-dichloro-1,4-anthracenedione by reacting with 6,7-dichloro-1,4-anthracenedione.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?