Merck
760013
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
Szinonimák:
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
140-145 °C
SMILES string
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Henry Sershen et al.
Neurochemical research, 41(1-2), 398-408 (2016-02-10)
Deficits in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) function are increasingly linked to persistent negative symptoms and cognitive deficits in schizophrenia. Accordingly, clinical studies have been targeting the modulatory site of the NMDA receptor, based on the decreased function of NMDA receptor, to