Fontos dokumentumok
48597
cis-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Szinonimák:
cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Alkalmazás
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?