Merck
02562
Supelco
1,2-Dichloroethane
analytical standard
Szinonimák:
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.96
Beilstein:
605264
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
eCl@ss:
39050106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (20 °C, vs air)
gőznyomás
87 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
775 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
15.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dichloroethane (Ethylene Dichloride) is a clear, colorless, oily, synthetic, flammable liquid chlorinatied hydrocarbon with a pleasant chloroform-like smell that emits toxic fumes of hydrochloric acid when heated to decomposition. It is primarily used to produce vinyl chloride, and as a solvent in food processing. It can be used in the manufacturing of acetyl cellulose and ethylenediamine. It also can serve as a solvent for oils, fats, waxes, resins, gums,etc.
Alkalmazás
1,2-Dichloroethane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biological samples, wastewater, and sewage samples by gas chromatography (GC) based techniques.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Groundwater Chemicals Desk Reference, December 12, 348-350 (2010)
Yijing Li et al.
Molecular cancer, 11, 87-87 (2012-11-24)
IL-1β is a pleiotropic pro-inflammatory cytokine and its up-regulation is closely associated with various cancers including gastrointestinal tumors. However, it remains unclear how IL-1β may contribute to the initiation and development of these inflammation-associated cancers. Here we investigated the role
E Oikonomou et al.
British journal of cancer, 97(1), 73-84 (2007-06-07)
Most data on the therapeutic potential of tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) as well as resistance to FAS ligand (FASL) in colorectal cancer have come from in vitro studies using cell lines. To gain a clearer understanding about the
Development of a procedure for the gas-chromatographic determination of vinyl chloride and 1, 2-dichloroethane in blood with the use of headspace analysis
Alekseenko AN, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 65(7), 739-742 (2010)
Analysis of unknown organic pollutants in sewage by solid-phase extraction combined with gas chromatography-mass spectrometry
Gao H, et al.
Journal of Chromatographic Science, 42(2), 91-99 (2004)