36967
1,1-Dichloroethane
analytical standard, contains 100 ppm hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
Ethylidene chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
100 ppm hydroquinone as stabilizer
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?