Merck
48836
Supelco
cis-1,2-Dichloroethene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniel Hunkeler et al.
Environmental science & technology, 45(19), 8247-8253 (2011-08-30)
Compound-specific isotope analysis (CSIA) can potentially be used to relate vapor phase contamination by volatile organic compounds (VOCs) to their subsurface sources. This field and modeling study investigated how isotope ratios evolve during migration of gaseous chlorinated ethenes across a
Kelly E Fletcher et al.
Environmental science & technology, 45(7), 2951-2957 (2011-03-12)
Compound-specific stable isotope analysis (CSIA) is a promising tool for monitoring in situ microbial activity, and enrichment factors (ε values) determined using CSIA can be employed to estimate compound transformation. Although ε values for some dechlorination reactions catalyzed by Dehalococcoides
G Suganthi et al.
Journal of fluorescence, 20(6), 1181-1189 (2010-05-11)
The solvatochromic behavior of the 1,4-bis(((2-methylthio) phenylimino)methyl) benzene [BMTPMB] in single solvents and binary mixtures were investigated. Fluorescence spectra show the dual emission due to twisted intramolecular charge transfer (TICT) state. The preferential solvation parameters: local mole fraction, X (2)
M Rovira-Esteva et al.
The Journal of chemical physics, 136(12), 124514-124514 (2012-04-03)
Trans-1,2-dichloroethene (HClC=CClH) has several structural and dynamic anomalies between its low- and high-density liquid, previously found through neutron scattering experiments. To explain the microscopic origin of the differences found in those experiments, a series of molecular dynamics simulations were performed.
Jaejin Lee et al.
Biodegradation, 22(4), 687-698 (2010-11-06)
Tetrachloroethene (PCE) and trichloroethene (TCE) are common groundwater contaminants that also impact tidal flats, especially near urban and industrial areas. However, very little is known about dechlorinating microbial communities in tidal flats. Titanium pyrosequencing, 16S rRNA gene clone libraries, and