Fontos dokumentumok
344206
Disperse Red 1
Dye content 95 %
Szinonimák:
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
mp
160-162 °C (lit.)
λmax
502 nm
SMILES string
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOQABOMYTOFLPZ-ISLYRVAYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?