Merck
79892
Supelco
Disperse Red 17
analytical standard
Szinonimák:
3-Methyl-4-(4′-nitrophenylazo)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.37
Colour Index szám:
11210
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
OCCN(CCO)C(C=C1C)=CC=C1/N=N/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C17H20N4O4/c1-13-12-16(20(8-10-22)9-11-23)6-7-17(13)19-18-14-2-4-15(5-3-14)21(24)25/h2-7,12,22-23H,8-11H2,1H3/b19-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADCWDMYESTYBBN-VHEBQXMUSA-N
Általános leírás
Disperse red 17 is a dye, which is widely used in textile industry.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Are allergenic disperse dyes used for dyeing textiles?
Malinauskiene L, et al.
Contact Dermatitis, 67(3), 141-148 (2012)