Fontos dokumentumok
32568
Cimaterol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-5-(1-hydroxy-2-isopropylaminoethyl)benzonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUXRLJCGHZZYNE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Feed samples by solid-phase extraction (SPE) and ultra-performance liquid chromatography (UPLC).
- Pig liver, kidney and muscle samples by SPE and UPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Bovine retina by SPE and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.