Merck
32380
Supelco
Zilpaterol-(isopropyl-13C3) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Zilpaterol-13C3 hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C11H19N3O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.76
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)