Merck
32409
Supelco
Nicarbazin
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N,N′-bis(4-Nitrophenyl)urea compound with 4,6-dimethyl-2-pyrimidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10N4O5 · C6H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKHWDRMMMYWSFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nicarbazin, an anti-coccidial drug, is an equimolar mixture of 4,4′-dinitrocarbanilide (DNC) and 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine (HDP). It is used for prophylactic treatment of coccidiosis in poultry birds.
Alkalmazás
Nicarbazin may be used as a reference standard for the determination of nicarbazin residues in samples of chicken tissues, poultry feed, eggs and litter by high performance liquid chromatography (HPLC) method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vigyázat
store under Argon
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficient HPLC method for the determination of nicarbazin, as dinitrocarbanilide in broiler liver.
Capurro E, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 822(1-2), 154-159 (2005)
Surface plasmon resonance biosensor screening of poultry liver and eggs for nicarbazin residues.
Mccarney B, et al.
Analytica Chimica Acta, 483(1-2), 165-169 (2003)
A new and rapid method for the determination of nicarbazin residues in poultry feed, eggs and muscle tissue using supercritical fluid extraction and high performance liquid chromatography.
Matabudul D, et al.
Analyst, 124(4), 499-502 (1999)
Micro high-performance liquid chromatography for the determination of nicarbazin in chicken tissues, eggs, poultry feed and litter.
Draisci R, et al.
Journal of Chromatography A, 697(1-2), 407-414 (1995)
G F Mathis et al.
Veterinary parasitology, 121(1-2), 1-9 (2004-04-28)
A 56-day floor pen study was conducted to determine the appropriate time to administer toltrazuril (Baycox) (TOL) for control of coccidiosis in broiler chickens. Litter was seeded with field strains of Eimeria acervulina, Eimeria maxima and Eimeria tenella. On Days