Merck
35397
Supelco
Bromchlorbuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-(4-Amino-3-bromo-5-chlorophenyl)-2-tert-butylaminoethanol hydrochloride, Bromoclenbuterol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18BrClN2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.10
Beilstein:
6881138
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18BrClN2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWADKUMVZPHSHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.