P5494
Protein Standard Set
analytical standard
Szinonimák:
Protein Calibration Set
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
tartalmaz
0.05% sodium azide as preservative
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Kiszerelés
Set includes 10 mL each protein standard.
- Protein Standard, 20 mg/ml BSA
- Protein Standard, 40 mg/ml BSA
- Protein Standard, 60 mg/ml BSA
- Protein Standard, 80 mg/ml BSA
- Protein Standard, 100 mg/ml BSA
Egyéb megjegyzések
Bovine serum albumin in saline
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)