Fontos dokumentumok
34019
Carbofuran-d3
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate-d3
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUEPRVBVGDRKAG-HPRDVNIFSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Natural water samples using solid phase extraction (SPE) and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) combined with liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
- Surface waters samples using high-performance liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?