Merck
03627
Supelco
Diquat dibromide-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,1′-Ethylene-d4-2,2′-dipyridylium dibromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D4H8Br2N2
Molekulatömeg:
348.07
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥97.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])[N+]2=CC=CC=C2C3=[N+]1C=CC=C3.C
InChI
1S/C12H12N2.CH4/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;/h1-8H,9-10H2;1H4/q+2;/i9D2,10D2;
Related Categories
Általános leírás
Diquat dibromide-(ethylene-d4) is a post-emergence and nonselective pesticide widely used for weed control management in agricultural crops and fruit orchards.
Alkalmazás
Diquat dibromide-(ethylene-d4) may be used as a standard for quaternary ammonium pesticide analyses in food and beverage samples using cation-exchange liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fast analysis of quaternary ammonium pesticides in food and beverages using cation?exchange chromatography coupled with isotope?dilution high?resolution mass spectrometry.
Nardin T, et al.
Journal of Separation Science (2017)