Fontos dokumentumok
426008
Carbofuran
98%
Szinonimák:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
Teszt
98%
form
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?