Fontos dokumentumok
32056
Carbofuran
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In well water samples by high-performance liquid chromatography employing a variable-wavelength ultraviolet detector set.
- In fruits and vegetables by monoclonal enzyme immunoassay and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-metilkarbamát 10 μg/mL; Diuron; Profám; Sziduron; Metiokarb, analitikai standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Klórprofám 10 μg/mL; Barban; Neburon.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.