Merck
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9D10HCl3NO3PS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥95 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥97.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li>
<strong>Environmental Interaction Studies</strong>: Chlorpyrifos13C6 has been widely utilized as an effective crop protection agent to manage various pests and in assessing the interaction between chlorpyrifos and chemosensory proteins in insects. This research helps in understanding how insects detect chemical residues, which is crucial for developing more effective pest control strategies while minimizing environmental impact (Gao et al., 2024).
</li>
</ul>
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)