Fontos dokumentumok
39246
Acetamiprid-d3
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-N-(methyl-d3)acetamidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.0 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(C)=N\C#N
InChI
1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+/i2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCXDHFDTOYPNIE-WZAFYLDHSA-N
Related Categories
Általános leírás
see also 46451
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.