Fontos dokumentumok
74332
Diazinon-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥95 atom % D
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥97.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+10
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis