Fontos dokumentumok
33586
Flunixin
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOCSNJCXJYGPE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Bovine muscle samples by hydrophilic interaction liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) equipped with selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Animal tissues by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and enhanced matrix removal for lipids (EMR-L), followed by analysis using ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole or quadrupole-time-of-flight (UHPLC-QqQ or UHPLC-Q/TOF) methods in conjunction with ESI-MS/MS operating on multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection as well as ESI-LC-MS/MS with SRM detection mode.
- Porcine muscle samples by ESI-LC-MS/MS with MRM detection mode.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?